Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex Basiskit, human
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Dieses Kit enthält alle nicht-zielspezifischen Reagenzien: Assay-Verdünnungsmittel, Waschpuffer, SA-PE und Platten. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke: Invitrogen™ EPX010-10420-901
Includes:
- Lesepuffer
- Waschpuffer 10x
- Streptavidin-PE
- Universal-Assay-Puffer
- Detektionsantikörper-Verdünnung Mensch
- PCR-Streifen mit 8 Röhrchen
- Klebefolie
- Greiner 96-Well-Mikrotiterplatte, schwarz
Beschreibung
- Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
- Dieses Kit enthält keine Multiscreen-Filterplatte
- ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
Spezifikation
Assay-Kit | |
Human | |
Siehe Analysezertifikat | |
ProcartaPlex™ |
96 Tests | |
Kombinierbar | |
Luminex Gerät |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
443150-000 | Analysenzertifikat | 14/04/2025 | |
440199-000 | Analysenzertifikat | 07/04/2025 | |
439451-000 | Analysenzertifikat | 31/03/2025 | |
439451-000 | Analysenzertifikat | 10/02/2025 | |
440199-000 | Analysenzertifikat | 07/02/2025 |