Learn More
Ebro Electronic™ Sonden für die Kernthermometerserie TFX 410/420
Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display
Marke: Ebro Electronic™ 1341-5418
Includes: Temperaturfühler
Beschreibung
Thermometer für verschiedene Anwendungen in Lebensmittel, Labor, Industrie. Alle Thermometer enthalten ein Werkskalibrierzertifikat.
Spezifikation
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Single-use | |
15 mm | |
200 mm | |
Stainless Steel | |
Temperatur, berührungslos | |
Temperaturfühler | |
400 °C | |
-50 °C bis 400 °C | |
DIN IEC 584, Klasse 1 |
3 mm | |
For bakeries, butcheries and for the food industry as well for pharma laboratories | |
Total or Partial | |
120 mm | |
TPX 200 | |
0.105 kg | |
Without cable | |
-50 °C | |
TFX 410-1, TFX 420 | |
15 mm |