Learn More
Ebro Electronic™ Sonden für die Kernthermometerserie TFX 410/420
Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display
Marke:  Ebro Electronic™ 1341-4168
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11773499
  • 111.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermometer für verschiedene Anwendungen in Lebensmittel, Labor, Industrie. Alle Thermometer enthalten ein Werkskalibrierzertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RoHS Directive 2011/65/EU
Single-use
30 mm
Factory calibration certificate
1,5 m
Metal
Eindringen
Einstechfühler
400 °C
-50 °C bis 400 °C
DIN IEC 584, Klasse 1
3 mm
Various different applications in food and pharma
Total or Partial
250 mm
120 mm
TPX 400-150
0.12 kg
With cable
-50 °C
TFX 410-1, TFX 420
100 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ebro Electronic™ Sonden für die Kernthermometerserie TFX 410/420 > Länge (Kabel):1,5m