Learn More
Ebro Electronic™ Sonden für die Kernthermometerserie TFX 410/420
Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display
Marke:  Ebro Electronic™ 1341-4169
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10206892
  • 111.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermometer für verschiedene Anwendungen in Lebensmittel, Labor, Industrie. Alle Thermometer enthalten ein Werkskalibrierzertifikat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RoHS Directive 2011/65/EU
Single-use
Total or Partial
1,5 m
Metal
Eindringen
Einstechfühler
400 °C
-50 °C bis 400 °C
100 mm
3 mm
30 mm
250 mm
120 mm
TPX 440
0.12 kg
With cable
-50 °C
DIN IEC 584, Klasse 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Ebro Electronic™ Sonden für die Kernthermometerserie TFX 410/420 > Länge (Kabel):1,5m