Learn More
Cytiva ProbeQuant™ G-50 Mikrosäulen
Zur schnellen Reinigung markierter DNA (>20 Basen) von freien markierten Nukleotiden in einem Volumen von 25 bis 50 μl. Cytiva Life Sciences™ ProbeQuant™ G-50 Mikrosäulen nutzen die Zentrifugationssäulen-Chromatographie.
Marke:  Cytiva 28-9034-08
Artikelnummer. 11500654
  • 310.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vorgepackt mit Sephadex™ G‐50, für DNA geeignet und zur Anwendung in Mikrozentrifugen konzipiert
  • Nach dem Probenauftrag dauert es weniger als vier Minuten, bis das aufgereinigte Produkt vorliegt
  • Ein Teil der eluierten DNA kann mit einem Szintillationszähler gemessen und mit einer ungereinigten Probe verglichen werden, um abzuschätzen, wie hoch der Anteil der eingebauten markierten Nukleotide ist
  • Getestet mit Nickase-, Einzel- und Doppelstrang-Exonuklease- sowie RNase-Assays
Bestellinformation
Praktisch abgepackt, mit Sephadex G-50, in DNA-Qualität, und in STE (enthält 0.15 % Kathon™ CG/ICP-Biozid) vorequilibriert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schnelle Aufreinigung von markierter DNA (> 20 Basen) aus nicht eingebauten markierten Nukleotiden in einem Volumen von 25 bis 50 μl durch Zentrifugationssäulen-Chromatographie
Säule
50 Packung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • ||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3- one ¢ECno. 247-500-7! and2-methyl-2H-isothiaz
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva ProbeQuant™ G-50 Mikrosäulen > 50 St./Packung