Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Vision™ Salmonella-Objektträger, Agglutinations-Antisera
Ein umfassendes Sortiment an Salmonella-Objektträger-Agglutinations-Antiseren
105.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Nachweis von | Genus Salmonella |
Produkttyp | Monovalente Somatik; Gruppe D; Faktor 9, Antiserum-Objektträger |
Menge | 3 mL |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11909064
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6015 |
Monovalente Somatik; Gruppe D; Faktor 9, Antiserum-Objektträger |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11969054
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6011 |
Monovalente Somatik; Gruppe B; Faktor 4, Antiserum-Objektträger |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11939084
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6040 |
Monovalente Somatik; Faktor VI, Antiserum-Objektträger |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11949104
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.6133 |
Monovalenter Flagella-Salmonellen-Faktor I-Antiserum-Objektträger |
105.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
- Alle Seren, die in Verbindung mit dem Salmonella Referenzteil der Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, Großbritannien, hergestellt werden
- Das Sortiment umfasst ein vollständiges Panel aus polyvalenten somatischen Antiseren, monovalenten somatischen Antiseren, polyvalenten Flagella-Antiseren und monovalenten Flagella-Antiseren für herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests
- Haltbarkeit bis zu fünf Jahre ab Herstellungsdatum
Bestellinformation
Lieferung in farbcodierten 3.0 ml-Tropfflaschen
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Genus Salmonella | |
Monovalente Somatik; Gruppe D; Faktor 9, Antiserum-Objektträger | |
3 mL |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pro-Lab Diagnostics™ Vision™ Salmonella-Objektträger, Agglutinations-Antisera