Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Vision™ Salmonella-Objektträger, Agglutinations-Antisera
Ein umfassendes Sortiment an Salmonella-Objektträger-Agglutinations-Antiseren
Marke:  Pro-Lab Diagnostics™ PL.6015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11909064
  • 105.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Alle Seren, die in Verbindung mit dem Salmonella Referenzteil der Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, Großbritannien, hergestellt werden
  • Das Sortiment umfasst ein vollständiges Panel aus polyvalenten somatischen Antiseren, monovalenten somatischen Antiseren, polyvalenten Flagella-Antiseren und monovalenten Flagella-Antiseren für herkömmliche Objektträger-Agglutinationstests
  • Haltbarkeit bis zu fünf Jahre ab Herstellungsdatum
Bestellinformation
Lieferung in farbcodierten 3.0 ml-Tropfflaschen
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Genus Salmonella
Monovalente Somatik; Gruppe D; Faktor 9, Antiserum-Objektträger
3 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pro-Lab Diagnostics™ Vision™ Salmonella-Objektträger, Agglutinations-Antisera > Monovalente Somatik; Gruppe D; Faktor 9