Learn More
Fisherbrand™ Ionenselektive Kombinationselektrode
Wandelt die Aktivität eines spezifischen, in einer Lösung gelösten Ions in ein elektrisches Potenzial um. Die Fisherbrand™ kombinierte ionenselektive Elektrode ist mit allen pH/mV-Messgeräten oder Ionenmessern kompatibel.
Marke:  Fisherbrand™ CU01522-S7
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11779708
  • 485.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit fester Membran Austauschbare flache Oberfläche
  • Das zu detektierende Ion wandert durch die Membran und erzeugt eine Potenzialdifferenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
  • Die Analysezeit beträgt in der Regel weniger als eine Minute
  • Probenvorbereitungsschritte wie Filtration oder Destillation sind selten erforderlich
  • Die Kalibrierung sollte so oft wie möglich (einmal täglich) bei der gleichen Temperatur wie die Probe durchgeführt werden
  • Messtemperatur 0 bis 50 °C
  • Lieferung mit Membran, Elektrolytlösung, ISAB-Lösung und ISE-Standard und Dichtung
ISAB-Lösung:
Fügen Sie die Lösung direkt zur zu messenden Lösung hinzu, um die Ionenstärke einzustellen.
ISE-Standard:
Für die Kalibrierung von ionischen Elektroden. Konzentration 1000 ppm.
Spezifikation
Spezifikation
Kupfer-Bestimmung (Cu2+) Ion
2 – 12
Kombination ionenselektiv
ISAB/ISE
Ag+, Hg2+, Cl, Br, Cd2+, Fe2+
Copper Ion
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Ionenselektive Kombinationselektrode > Ion: Kupfer (Cu2+)