Learn More
Gibco™ Primäre Hepatozyten-Supplemente für Erhaltung
Primäre Hepatozyten-Supplemente für Erhaltung
Marke:  Gibco™ CM4000
147.25 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10263580
  • 160.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Supplement-Packung zur Erhaltung von Hepatozyten
Mit Supplement-Packungen zur Erhaltung von Hepatozyten lassen sich bis zu 500 ml Williams Medium E ohne Phenolrot (oder ein geeignetes alternatives Basalmedium) zur Inkubation von Hepatozyten in Suspension oder als Plattenkulturen supplementieren.
Supplement-Packungen zur Erhaltung von Hepatozyten enthalten:
  • Dexamethason
  • Einen Lösungsmix aus Penicillin, Streptomycin, ITS+ (Insulin, Transferrin, Selenkomplex, BSA und Linolsäure), GlutaMAX™ und HEPES
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
    Verwandte Links:
    Erfahren Sie mehr über unsere Zellkulturreagenzien für Hepatozyten.
    Erfahren Sie mehr über unsere kryokonservierten Hepatozyten.
    Erfahren Sie mehr über unsere vollständige Hepatozyten-Produktlinie.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Cocktail B und Dexamethason vor Licht geschützt im Kühlschrank (2 – 8 °C) lagern.
    Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur
    Hepatozyten-Supplement
    Kein Phenolrot
    1 kit
    Hepatozyten
    Kryokonserviert
    GlutaMAX, HEPES
    Gibco™
    Produktvorschläge
    Produktvorschläge
    Videos
    Sicherheit und Handhabung
    Mehr anzeigen
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Gibco™ Primäre Hepatozyten-Supplemente für Erhaltung > 1 Kit
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.