Learn More
Buerkle™ Drucksprühgeräte
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1500 mL
Beschreibung
- HDPE
- 1500 ml
- Kolbenpumpe erzeugt einen Druck von 2 bar, bevor der Sprühvorgang per Knopfdruck beginnt
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1500 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 50.72 oz. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Desinfektion, Reinigung, Pflanzenschutz, Dünnschichtchromatographie, technische und sanitäre Verwendung |
Material | HDPE |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 45 mm |
Sterilität | Non-sterile |
Temperaturbereich (metrisch) | 30 °C |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Einwegprodukt | Reusable |
Graduated | No |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
17Stunden
16Minuten
33Sekunden
44
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Drucksprühgeräte >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur