Learn More
Buerkle™ Turn 'n' Spray™ Sprühflaschen mit Überkopf-Ventil
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
1000 mL
Halsinnendurchmesser (metrisch):
17,5 mm
18 mm
Beschreibung
Verfügt über eine spezielle Technologie, mit der Sie in jede Richtung sprühen und schwer zugängliche Stellen mühelos und ohne Anstrengung erreichen können.
- Ununterbrochenes Sprühen in jedem Winkel
- Teile, die in Kontakt mit geförderten Inhalten kommen, sind aus PP, PE, Silizium und Edelstahl
- Düsendurchmesser 0.6 mm, Düse ist stufenlos einstellbar
- Sprühmenge pro Hub: 1.2 ml ± 0.1 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Enthält | Obenliegendes Ventil |
Material | Polyethylen, Polypropylen, Edelstahl |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 18 mm |
Höhe (metrisch) | 240 mm |