Learn More
Buerkle™ Drucksprühgerät Turn-n-Spray
Prasche 360deg;-Sprühfunktion, die ein Sprühen über Kopf ermöglicht, sodass auch schwer zugängliche Stellen leicht erreicht werden können.
Marke: Buerkle™ 0309-0120
56.53 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ulliDas Drucksprühgerät kann für viele Zwecke verwendet werden, z. B. zur Desinfektion und Reinigung oder auch zum Versprühen von Pflanzenschutzmitteln./liliDas Drucksprühgerät ist ideal für das gleichmäßige und kontinuierliche Sprühen einer Vielzahl unterschiedlicher Flüssigkeiten./liliDie Kolbenstange lässt sich schnell und einfach betätigen, um einen Überdruck im Tank zu erzeugen./liliDas integrierte Sicherheitsventil schützt vor Überdruck (max. 4 bar)./liliDie einstellbare Düsenmutter ermöglicht die individuelle Einstellung des Sprühstrahls ndash; von einem feinen Sprühnebel bis zu einem starken Strahl./liliDer ergonomische Griff sorgt für einen komfortablen Halt des Drucksprühgeräts./liliDer robuste Kunststoffbehälter aus HDPE verfügt über eine erhobene, abriebfeste Füllskala, die den Füllstand in Schritten von 0,25 l anzeigt./liliDie Handsprühgerät kann dank der einfachen Demontage gründlich gereinigt werden./lili Einstellbarer Sprühstrahl, Düsendurchmesser: 0,8 mm/li/ulSpezifikation
1500 mL | |
weiß | |
5,51 in. | |
Polyethylen, Polypropylen, FKM, V4A, Polypropylene, FKM | |
32 °F bis 86 °F | |
Nein | |
LaboPlast | |
Nein | |
Lever Pump Sprayer with Adjustable Nozzle |
50.72 oz. | |
Drucksprüher mit 360°-Sprühfunktion | |
305 mm | |
0 bis 20 °C | |
1 | |
Unsteril | |
Not Autoclavable | |
No | |
12,01 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Drucksprühgerät Turn-n-Spray > Fassungsvermögen: 1500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur