Learn More
Thermo Scientific™ VOA-Klarglasfläschchen im Premium-Pack mit oben geschlossener Kappe
GREENER_CHOICE
Zum Schutz besonders entscheidender Proben von der Probenahme bis zur Analyse.Diese 20 ml- oder 40 ml-Fläschchen enthalten spezielle Zellteiler aus Schaumstoff zum Schutz während des Versands und der Handhabung.
Marke:  Thermo Scientific™ 140-40C/CT
283.62 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15659350
  • 322.00 CHF / 72 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Schutz besonders entscheidender Proben von der Probenahme bis zur Analyse.Thermo Scientific™ Klarglasfläschchen im Premium-Pack mit oben geschlossener Kappe verfügen über eine Schutzverpackung mit Hartschaum-Trenneinsatz, der Fläschchen jeweils in einer eigenen Zelle sicher getrennt hält und damit optimalen Fläschchenschutz gewährleistet.Dank der Hartschaum-Abtrennungen können jeweils neun (9) Fläschchen für eine bequeme Handhabung getrennt von der Packung aufbewahrt werden.Erhältlich in Größen von 20 ml oder 40 ml.Zertifiziert gemäß leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen.
  • Durchsichtiges Fläschchen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA)
  • Oben geschlossene Kappe für Methoden, bei denen keine durchstechbaren Septen erforderlich sind
  • Oben geschlossene, weiße Polypropylen-Kappe mit PTFE-beschichtetem Silikoneinsatz für eine sichere Versiegelung
  • Wählen Sie zwischen 20 ml oder 40 ml
  • Direkt kompatibel mit Automatisierungsanwendungen
  • Verschlüsse mit den Fläschchen verbunden
Inhalt:
Zertifizierte Fläschchen mit folgenden Merkmalen:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Unterteilungen aus Hartschaum polstern und schützen die Fläschchen während des Transports und der Handhabung
Gewährleistung:90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EP durchsichtiges 40 ml-Fläschchen mit Verschluss, Premiumpackung, zertifiziert
Durchsichtig
Glas (Typ 1)
3,75 in.
72
1 oz.
44 mL
Polypropylen
95 mm
Die zertifizierten und verarbeiteten Fläschchen erfüllen oder übertreffen die EPA-Leistungsstandards für flüchtige organische
24-414
1,1 in.
28 mm
40 mL
Zertifiziert
B267-2414UBB
1,5 oz.
40 mL
Geschlossene Kappe mit Silikoneinlage
72 Kartons
Fläschchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB3251150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog Number140-40C/CT
ChargennummerB3251100 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2024 Catalog Number140-40C/CT
ChargennummerB3074160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number140-40C/CT
ChargennummerB3074120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2023 Catalog Number140-40C/CT
ChargennummerB2249120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/01/2023 Catalog Number140-40C/CT
Name des Produkts
Thermo Scientific™ VOA-Klarglasfläschchen im Premium-Pack mit oben geschlossener Kappe >
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.