Learn More
Thermo Scientific™ VOA-Klarglasfläschchen im Premium-Pack mit oben geschlossener Kappe
Zum Schutz besonders entscheidender Proben von der Probenahme bis zur Analyse.Diese 20 ml- oder 40 ml-Fläschchen enthalten spezielle Zellteiler aus Schaumstoff zum Schutz während des Versands und der Handhabung.
339.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1,1 in. |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Material | Glas (Typ 1) |
Füllstand | Zertifiziert |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15659350
![]() |
Thermo Scientific™
140-40C/CT |
40 mL |
339.00 CHF
72 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zum Schutz besonders entscheidender Proben von der Probenahme bis zur Analyse.Thermo Scientific™ Klarglasfläschchen im Premium-Pack mit oben geschlossener Kappe verfügen über eine Schutzverpackung mit Hartschaum-Trenneinsatz, der Fläschchen jeweils in einer eigenen Zelle sicher getrennt hält und damit optimalen Fläschchenschutz gewährleistet.Dank der Hartschaum-Abtrennungen können jeweils neun (9) Fläschchen für eine bequeme Handhabung getrennt von der Packung aufbewahrt werden.Erhältlich in Größen von 20 ml oder 40 ml.Zertifiziert gemäß leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen.
- Durchsichtiges Fläschchen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA)
- Oben geschlossene Kappe für Methoden, bei denen keine durchstechbaren Septen erforderlich sind
- Oben geschlossene, weiße Polypropylen-Kappe mit PTFE-beschichtetem Silikoneinsatz für eine sichere Versiegelung
- Wählen Sie zwischen 20 ml oder 40 ml
- Direkt kompatibel mit Automatisierungsanwendungen
- Verschlüsse mit den Fläschchen verbunden
Inhalt:
Zertifizierte Fläschchen mit folgenden Merkmalen:
- Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Unterteilungen aus Hartschaum polstern und schützen die Fläschchen während des Transports und der Handhabung
Spezifikation
1,1 in. | |
28 mm | |
Zertifiziert | |
B267-2414UBB | |
Geschlossene Kappe mit Silikoneinlage | |
Die zertifizierten und verarbeiteten Fläschchen erfüllen oder übertreffen die EPA-Leistungsstandards für flüchtige organische | |
24-414 |
Durchsichtig | |
Glas (Typ 1) | |
72 | |
Polypropylen | |
72 Kartons | |
Fläschchen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.