Learn More
Fisherbrand™ Premium Microscope Slide Box with Cork Lining
Store and transport slides safely with durable ABS cases. Fisherbrand™ Colored ABS Slide Boxes keep standard microscope slides in numbered, grooved slots. Provides safe, dust-free storage.
15.35 CHF
Spezifikation
Objektträgerkapazität | 25 |
---|---|
Gerät fasst | 25 Objektträger |
Abmessungen (L x B x H) | 141 x 88 x 35 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere Lagerung oder Transport von Mikroskopobjektträgern |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard-Mikroskopobjektträger mit 25 x 75 mm (1 x 3 Zoll) |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11354135
|
Fisherbrand™
HS15989E |
Weiß |
15.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
Beschreibung
- Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
- Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
- Friction-fit cover closes easily and allows for easy access to slides
- Features a thumb-latch lock mechanism for additional security
- Stackable
Spezifikation
25 | |
141 x 88 x 35 mm | |
Standard-Mikroskopobjektträger mit 25 x 75 mm (1 x 3 Zoll) | |
ABS | |
Ja | |
Kork |
25 Objektträger | |
Sichere Lagerung oder Transport von Mikroskopobjektträgern | |
Nummerierte Indexkarte | |
Rechteckig | |
Unsteril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Premium Microscope Slide Box with Cork Lining