Learn More
Fisherbrand™ Premium Microscope Slide Box with Cork Lining
Store and transport slides safely with durable ABS cases. Fisherbrand™ Colored ABS Slide Boxes keep standard microscope slides in numbered, grooved slots. Provides safe, dust-free storage.
Marke: Fisherbrand™ HS15989E
6.14 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die gegossenen starren Boxen halten Objektträger sicher in den Aufnahmeschlitzen.
- Sowohl die Auskleidung als auch die Schlitze sind so nummeriert, dass sie dem Bestandsverzeichnis entsprechen.
- Die fest sitzende Abdeckung lässt sich leicht schließen und ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Objektträger.
- Verfügt über einen Flügelverschlussmechanismus für zusätzliche Sicherheit
- Stapelbar
Spezifikation
25 | |
Weiß | |
141 x 88 x 35 mm | |
Standard-Mikroskopobjektträger mit 25 x 75 mm (1 x 3 Zoll) | |
35 mm | |
5,55 in. | |
141 mm | |
ABS | |
Ja | |
3,46 in. | |
88 mm | |
Kork |
Fest sitzender Deckel | |
25 Objektträger | |
Sichere Lagerung oder Transport von Mikroskopobjektträgern | |
1,37 in. | |
Nummerierte Indexkarte | |
1 in. | |
25 mm | |
Rechteckig | |
Unsteril | |
3 in. | |
75 mm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen