Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Schüttelwasserbäder
Schüttelwasserbäder eignen sich für eine Vielzahl empfindlicher Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften sowie Qualitätssicherung und -kontrolle – vom Erwärmen anfälliger Reagenzien bis hin zur Gewebekultivierung und Gen-Sequenzierung.
Marke: Thermo Scientific™ TSSWB15
1722.17 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Diese Einheit hat einen Stecker vom Typ N5-20 (nicht N5-15). Es wird eine 20-A-Buchse benötigt.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Precision™ Schüttelwasserbäder eignen sich für eine Vielzahl empfindlicher Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften sowie Qualitätssicherung und -kontrolle – vom Erwärmen anfälliger Reagenzien bis hin zur Gewebekultivierung und Gen-Sequenzierung. Durch den neuen Innenraum ohne Spule lässt sich das Bad einfach reinigen und pflegen. Das Precision Flachform-Schüttelbad verfügt über ein herausnehmbares Tablett, das sich für die Verwendung mit kleineren Probenbehältern eignet. Precision Dubnoff Schüttelbäder wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen Proben unter kontrollierter Atmosphäre inkubiert werden sollen.
- Durch die neuartige Konstruktion ohne Spule lässt sich das Bad einfach reinigen und pflegen
- Optimieren Sie die Zeitplanung mit automatisch ein- und ausschaltenden Zeitschaltuhren.
- Eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand verhindert ein Überhitzen und Schäden
- Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit vier Voreinstellungen für Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit
- Schützen Sie Ihre Arbeit durch akustische Alarme
- Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
- Bietet mit dem neuen aufklappbaren Deckel und einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
- Schüttelmotor der neuen Generation
Spezifikation
Edelstahl 304 | |
HAAKE Schüttelwasserbad 15 l | |
UL, CE | |
Monochrom-LCD | |
Edelstahlabdeckung und Gummiabzug | |
Präzision SWB 15 | |
±0,1 °C | |
394 x 632 x 249 mm (15,5 x 24,9 x 9,8 in.) | |
9,0–10,5 / 4,3–5,0 (120 V/230 V) |
Digital | |
15 l | |
Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C | |
1200 W | |
Epoxidpulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl | |
4 | |
± 0,05 °C | |
Gesamtspannung 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30