Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Schüttelwasserbäder
Schüttelwasserbäder eignen sich für eine Vielzahl empfindlicher Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften sowie Qualitätssicherung und -kontrolle – vom Erwärmen anfälliger Reagenzien bis hin zur Gewebekultivierung und Gen-Sequenzierung.
3195.90 CHF - 4683.30 CHF
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl 304 |
---|---|
Reglertyp | Digital |
Zertifizierung/Konformität | UL, CE |
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C |
Display | Monochrom-LCD |
Benachrichtigungen:
Diese Einheit hat einen Stecker vom Typ N5-20 (nicht N5-15). Es wird eine 20-A-Buchse benötigt.
Produktcode | Marke | Modell | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15365867
|
Thermo Scientific™
TSSWB15 |
Präzision SWB 15 | HAAKE Schüttelwasserbad 15 l | 15 l | Gesamtspannung 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
3195.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15375867
|
Thermo Scientific™
TSSWB27 |
Precision SWB 27 | 27 l-Schüttelwasserbad | 27 L | Gesamtspannung 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
4683.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15385867
|
Thermo Scientific™
TSSWB15S |
Precision SWB 15S. | Flaches 15 l-Schüttelwasserbad | 15 L | Gesamtspannung 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
3236.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15395867
|
Thermo Scientific™
TSDUB15 |
Precision DUB 15 | 15 l-Dubnoff-Schüttelwasserbad | 15 L | Gesamtspannung 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |
4381.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Precision™ Schüttelwasserbäder eignen sich für eine Vielzahl empfindlicher Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften sowie Qualitätssicherung und -kontrolle – vom Erwärmen anfälliger Reagenzien bis hin zur Gewebekultivierung und Gen-Sequenzierung. Durch den neuen Innenraum ohne Spule lässt sich das Bad einfach reinigen und pflegen. Das Precision Flachform-Schüttelbad verfügt über ein herausnehmbares Tablett, das sich für die Verwendung mit kleineren Probenbehältern eignet. Precision Dubnoff Schüttelbäder wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen Proben unter kontrollierter Atmosphäre inkubiert werden sollen.
- Durch die neuartige Konstruktion ohne Spule lässt sich das Bad einfach reinigen und pflegen
- Optimieren Sie die Zeitplanung mit automatisch ein- und ausschaltenden Zeitschaltuhren
- Eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand verhindert Überhitzen und Schäden
- Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit vier Voreinstellungen für Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit
- Schützen Sie Ihre Arbeit durch akustische Alarme
- Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
- Bietet mit dem neuen aufklappbaren Deckel und einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
- Schüttelmotor der neuen Generation
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Edelstahl 304 | |
UL, CE | |
Monochrom-LCD | |
4 | |
± 0,05 °C |
Digital | |
Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C | |
Epoxidpulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl | |
±0,1 °C | |
Gesamtspannung 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz |