Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Schüttelwasserbäder
Diese Schüttelwasserbäder mit einem Füllvolumen von bis zu 27 Litern (7 Gallonen) sind mit einer anwenderfreundlichen, intuitiven digitalen Steuerung ausgestattet.
Marke:  Fisherbrand™ FSSWB15
1872.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15325887
  • 2855.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
Bei einer Kapazität von bis zu 27 Litern (7 Gallonen) verfügen Fisher Scientific™ Isotemp™ Schüttelwasserbäder über eine intuitive digitale Steuerung und sind einfach zu verwenden. Diese vielseitigen Schüttelwasserbäder können über ein breites Spektrum an Anwendungen von Biowissenschaften bis zur Qualitätssicherung und -kontrolle verwendet werden. Verlassen Sie sich auf die neuesten Technologien, Funktionen und Optionen für die ideale Kombination aus Leistungsfähigkeit, Anwenderfreundlichkeit und Zuverlässigkeit.
  • Durch die neuartige Konstruktion ohne Spule lässt sich das Bad einfach reinigen und pflegen
  • Optimale Zeitplanung durch die Zeitschaltuhr
  • Eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand verhindert ein Überhitzen und Schäden
  • Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit Voreinstellungen für Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit
  • Neue akustische Alarme
  • Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
  • Bietet mit dem neuen aufklappbaren Deckel und einer größeren Höhe Platz für höhere Laborartikel
  • Mit Schüttelmotor und neu entwickelter Pumpe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl 304
HAAKE Schüttelwasserbad 15 l
UL, CE, FDA Klasse I
Monochrom-LCD
Giebelabdeckung aus Edelstahl, Tablett für Schüttler
Isotemp SWB 15
±0,1 °C
394 x 632 x 249 mm (15,5 x 24,9 x 9,8 in.)
9.0-10.5/4.3-5.0 (120 V/230 V)
Digital
15 l (4.0 gal.)
Umgebungstemperatur +5 bis 100 °C
1200 W
Epoxidpulverbeschichteter kaltgewalzter Stahl
3
± 0,05 °C
100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp™ Schüttelwasserbäder > HAAKE Schüttelwasserbad 15 l