Learn More
Thermo Scientific™ Vorgestanzter PEEK-Schlauch, 5-ft.-Rolle
Thermo Scientific™ vorgestanzte PEEK-Schläuche auf 5-Fuß-Rollen lassen sich einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden.
30.85 CHF - 56.76 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | HPLC |
---|---|
Typ | HPLC-Schläuche |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 5 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 1,524 m |
Material | PEEK |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10428114
|
Thermo Scientific™
37003 |
0,003 in. |
49.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10421385
|
Thermo Scientific™
37005 |
0,005 in. | N/A | ||||||
12612810
|
Thermo Scientific™
37007 |
0,007 in. |
37.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11577691
|
Thermo Scientific™
37007 |
0,007 in. | N/A | ||||||
10013984
|
Thermo Scientific™
37010 |
0,010 in. | N/A | ||||||
10659875
|
Thermo Scientific™
37020 |
0,020 in. | N/A | ||||||
10197364
|
Thermo Scientific™
37030 |
0,030 in. |
34.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10260535
|
Thermo Scientific™
37040 |
0,040 in. |
36.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Thermo Scientific™ vorgestanzte PEEK-Schläuche auf 5-ft.-Rollen lassen sich einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden.
- Umfassende chemische Kompatibilität
- Biokompatibel
- Kann mit standardmäßigen Fingertight-Anschlussstücken verwendet werden
- Gegen die meisten organischen Lösungsmittel beständig, allerdings ist die Verwendung von Salpetersäure, Schwefelsäure, Dichlormethan, THF und DMSO nicht empfohlen
Specifications
HPLC | |
5 ft. | |
PEEK |
HPLC-Schläuche | |
1,524 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.