Learn More
Thermo Scientific™ Vorgestanzter PEEK-Schlauch, 5-ft.-Rolle
Thermo Scientific™ vorgestanzte PEEK-Schläuche auf 5-Fuß-Rollen lassen sich einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden.
Marke:  Thermo Scientific™ 37020
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10659875
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ vorgestanzte PEEK-Schläuche auf 5-ft.-Rollen lassen sich einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden.
  • Umfassende chemische Kompatibilität
  • Biokompatibel
  • Kann mit standardmäßigen Fingertight-Anschlussstücken verwendet werden
  • Gegen die meisten organischen Lösungsmittel beständig, allerdings ist die Verwendung von Salpetersäure, Schwefelsäure, Dichlormethan, THF und DMSO nicht empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
0,020 Zoll Innendurchmesser; 5 Fuß Länge; orange
0,020 in.
5 ft.
PEEK
HPLC-Schläuche
HPLC
0.51 mm
1.524 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Vorgestanzter PEEK-Schlauch, 5-ft.-Rolle > 0,020 Zoll Innendurchmesser, 5 Fuß Länge; orange
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.