Learn More
Thermo Scientific™ Vorgestanzter PEEK-Schlauch, 5-ft.-Rolle
Thermo Scientific™ vorgestanzte PEEK-Schläuche auf 5-Fuß-Rollen lassen sich einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden.
Marke: Thermo Scientific™ 37007
Beschreibung
Thermo Scientific™ vorgestanzte PEEK-Schläuche auf 5-ft.-Rollen lassen sich einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden.
- Umfassende chemische Kompatibilität
- Biokompatibel
- Kann mit standardmäßigen Fingertight-Anschlussstücken verwendet werden
- Gegen die meisten organischen Lösungsmittel beständig, allerdings ist die Verwendung von Salpetersäure, Schwefelsäure, Dichlormethan, THF und DMSO nicht empfohlen
Spezifikation
HPLC | |
HPLC | |
0,18 mm | |
1,524 m |
HPLC-Schläuche | |
0,007 in. | |
5 ft. | |
PEEK |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.