Learn More
Thermo Scientific™ Vorgestanzter PEEK-Schlauch, 5-ft.-Rolle
Thermo Scientific™ vorgestanzte PEEK-Schläuche auf 5-Fuß-Rollen lassen sich einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden.
Marke:  Thermo Scientific™ 37007
36.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12612810
  • 37.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ vorgestanzte PEEK-Schläuche auf 5-ft.-Rollen lassen sich einfach auf die gewünschte Länge zuschneiden.
  • Umfassende chemische Kompatibilität
  • Biokompatibel
  • Kann mit standardmäßigen Fingertight-Anschlussstücken verwendet werden
  • Gegen die meisten organischen Lösungsmittel beständig, allerdings ist die Verwendung von Salpetersäure, Schwefelsäure, Dichlormethan, THF und DMSO nicht empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
HPLC
0,18 mm
1,524 m
HPLC-Schläuche
0,007 in.
5 ft.
PEEK
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0433086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2023 Catalog Number37007
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Vorgestanzter PEEK-Schlauch, 5-ft.-Rolle > 0,007 in. Innendurchmesser; 5 ft. Länge; gelb
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.