Learn More
Praseodym-Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 0.991, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11333838
Zum Warenkorb hinzufügen
Praseodym-Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 0.991, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333838
10 mm
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Artikelnummer. 11333838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040295.HF
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 0.22 g/mm, Gußstab, Durchmesser ist ungefähr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-10-0
Summenformel Pr
Molekulargewicht (g/mol) 140.91
MDL-Nummer MFCD00011174
InChI-Schlüssel PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-nkn7eza750, nkn7eza750, ingot, praseodimio, praseodyme, praseodym, atom, chips, powder, acmc-1bktg
PubChem CID 23942
ChEBI CHEBI:49828
IUPAC-Name Praseodym
SMILES [Pr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium
Farbe Silber
Physikalische Form Stab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser
Menge 10 mm
Prozentgehaltsbereich 99.10%
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Silver colored rod
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN28L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number040295.HF,040295.DJ,040295.DH,040295.DM
ChargennummerY06K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number040295.HF,040295.DJ,040295.DH,040295.DM
ChargennummerT25K039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog Number040295.HF,040295.DJ,040295.DH,040295.DM
ChargennummerS25K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number040295.HF,040295.DJ,040295.DH,040295.DM
ChargennummerN29K055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number040295.HF,040295.DJ,040295.DH,040295.DM
Name des Produkts
Praseodym-Stange, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser, 0.991, Thermo Scientific Chemicals >