Learn More
Praseodym(III)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343817
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Praseodym(III)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343817
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 11343817
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035663.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12036-32-7 | O3Pr2 | 329.812 g/mol
Praseodymium(III) oxide is used as a pigment in glass, optic and ceramic industries. Praseodymium-doped glass called didymium glass is used in welding goggles, since it blocks infra-red radiation. Further, it is used as a dielectric in combination with silicon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-32-7
Summenformel O3Pr2
Molekulargewicht (g/mol) 329.812
MDL-Nummer MFCD00011178
InChI-Schlüssel MMKQUGHLEMYQSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipraseodymium trioxide, praseodymium iii oxide, praseodymium oxide pr2o3, praseodynium oxide, dipraseodymium 3+ ion trioxidandiide, praseodymium iii oxide trace metals basis 10g
PubChem CID 165911
IUPAC-Name Sauerstoff(2-); Praseodym(3+)
SMILES [O-2].[O-2].[O-2].[Pr+3].[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) oxide
Schmelzpunkt 2300°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,7712
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids.
Formelmasse 329.83
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 7.07 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX28K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Artikelnummer035663.18,035663.09
ChargennummerX25K056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Artikelnummer035663.18,035663.09
ChargennummerT29I017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2022 Artikelnummer035663.18,035663.09
ChargennummerR23I060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2022 Artikelnummer035663.18,035663.09
ChargennummerR13H056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer035663.18,035663.09
Name des Produkts
Praseodym(III)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >