Learn More
Praseodym(III)-nitrat-Pentahydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10522601
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Praseodym(III)-nitrat-Pentahydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10522601
Marke: Thermo Scientific Acros 194590500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) nitrate pentahydrate
CAS 14483-17-1
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Summenformel N3O9Pr·5H2O
Strukturformel Pr(NO3)3·5H2O
MDL-Nummer MFCD00149825
Molekulargewicht (g/mol) 417
Formelmasse 417
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471141 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number194590500
ChargennummerA0461326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number194590500
ChargennummerA0458476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number194590500
ChargennummerA0401822 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number194590500
ChargennummerA0409978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number194590500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Praseodymium(III)-nitrate pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Praseodym(III)-nitrat-Pentahydrat, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >