Learn More
Praseodym(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11316918
Zum Warenkorb hinzufügen
Praseodym(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316918
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11316918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013658.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-46-1
Summenformel F3Pr
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00016287
InChI-Schlüssel BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Praseodym(3+)-Trifluorid
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1395°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 197.9
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 6.2 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP07L022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog Number013658.22,013658.14
ChargennummerX09K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number013658.14
ChargennummerU07K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog Number013658.14
ChargennummerS26F011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013658.14
ChargennummerD05Y027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013658.14
Name des Produkts
Praseodym(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >