Learn More
Praseodym(III,IV)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10266630
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Praseodym(III,IV)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g-Glasflasche
Click to view available options
50 g-Glasflasche
Artikelnummer. 10266630
Marke: Thermo Scientific Acros 194620500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12037-29-5 | O11Pr6 | 1021.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III, IV) oxide
Namenshinweis 99.9%
CAS 12037-29-5
Farbe Schwarz oder Braun bis Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.90%
Summenformel O11Pr6
Strukturformel Pr6O11
MDL-Nummer MFCD00011178
Merck Index 14, 7712
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel HPZIIFVSYNLWNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3].[Pr+3]
IUPAC-Name hexapraseodymium(3+) undecaoxidandiide
Molekulargewicht (g/mol) 1021.44
Formelmasse 1021.44
Reinheit (%) 99.9% (trace metals basis)
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number194620500
ChargennummerA0450009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Catalog Number194620500
ChargennummerA0440205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2022 Catalog Number194620500
ChargennummerA0436695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number194620500
ChargennummerA0431957 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2021 Catalog Number194620500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Praseodymium(III,IV) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Praseodym(III,IV)-oxid, 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >