Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Halter für Beutel für biologische Gefahrstoffe
Der robuste Drahtbehälter hält die Beutel offen, während ein separater, über der Oberseite aufsitzender Ring mit Haken sie sicher an ihrem Platz hält
113.00 CHF - 123.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Runder, epoxidbeschichteter Drahtrahmen mit einfach zu bedienendem Hakenring über einer Oberseite |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Orange |
Einwegprodukt | Reusable |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Aufbewahrung von Beuteln für biologische Gefahrenstoffe offen und gebrauchsfertig |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12370619
|
Bel-Art™
H13189-0000 |
14.6 Zoll | 29.5 Zoll |
123.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10287143
|
Bel-Art™
H13187-0000 |
7.3 Zoll | 20.5 Zoll |
113.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12360619
|
Bel-Art™
H13188-0000 |
14.6 Zoll | 23,5 in. |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Der robuste Drahtbehälter hält die Beutel offen, während ein separater, über der Oberseite aufsitzender Ring mit Haken sie sicher an ihrem Platz hält
- Heller, orangefarbener, biogefährdender Stahldraht mit Epoxidbeschichtung
- Chemisch und korrosionsbeständig; unempfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln, Salzen, schwachen Säuren und schwachen Alkalien
- Hält einem Temperaturbereich von -223 °C (-369 °F) bis 121 °C (250 °F) stand
- Autoklavierbar
Spezifikation
Runder, epoxidbeschichteter Drahtrahmen mit einfach zu bedienendem Hakenring über einer Oberseite | |
Orange | |
Zur Aufbewahrung von Beuteln für biologische Gefahrenstoffe offen und gebrauchsfertig | |
-369 °F bis +250 °F | |
Poxygrid™ Ständer für Beutel mit biologischen Gefahrenstoffen |
Autoklavierbar | |
Reusable | |
Epoxidbeschichteter Stahl | |
-223°bis +121 °C |