Learn More
Cytiva Netzteiladapter
Anschluss von 4- oder 2-mm-Kabeln an 2- oder 4-mm-Ausgangsbuchsen
98.10 CHF - 140.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Das Produkt erfüllt gültige Richtlinien und Normen, wenn es innerhalb der im Benutzerhandbuch angegebenen Bedingungen verwendet wird. Das Produkt muss auch in dem von Cytiva gelieferten Zustand verwendet werden und darf nur an andere CE-markierte Cytiva Produkte angeschlossen werden
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10117394
Unterlagen ansehen
Cytiva
18-1129-58
Verbindung von umhüllten 2 mm männlichen Gerätesteckerkabeln mit 4 mm umhüllten Ausgangssteckern Adapterset
140.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10076284
Unterlagen ansehen
Cytiva
18-1129-59
Verbindet ummantelte Geräteleitungen mit 4 mm-Stecker mit 2 mm-Hochspannungsausgangsanschlüssen Adaptersatz
98.10 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anschluss von 4- oder2-mm-Kabeln an 2- oder 4-mm-Ausgangsbuchsen
  • Zugelassen für 500 V relative Schutzerdung
  • folgenden Punkte hinzufügen
  • Anschluss der armierten Gerätekabel mit 4mm-Stecker an die 2-mm-Hochspannungsausgangsbuchsen mit dem 4-mm M/2mm F-Adaptersatz
  • Anschluss der armierten Gerätekabel mit 2-mm-Stecker an armierte 4-mm-Ausgangsbuchsen mit 2mm M/4mm F-Adaptersatz
  • 2-mm-Stecker-/4-mm-Buchsenadapter: Zum Anschluss armierter Gerätekabel mit 2-mm-Stecker an armierte 4-mm-Ausgangsstecker
  • 4-mm-Stecker-/2-mm-Buchsenadapter: Zum Anschluss armierter Gerätekabel mit 4-mm-Stecker an 2-mm-Hochspannungsausgangsbuchsen
Die Ausgangsleistung darf max ±500 V über der Schutzerdung liegen. Dies bedeutet eine maximale Einstellung von 1000 V bei einer symmetrischen Ausgangsleistung zur Schutzerdung und von 500 V bei einem Stromanschluss an die Schutzerdung.
Spezifikation
Spezifikation
Das Produkt erfüllt gültige Richtlinien und Normen, wenn es innerhalb der im Benutzerhandbuch angegebenen Bedingungen verwendet wird. Das Produkt muss auch in dem von Cytiva gelieferten Zustand verwendet werden und darf nur an andere CE-markierte Cytiva Produkte angeschlossen werden
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Netzteiladapter