Learn More
Cytiva Netzteiladapter
Anschluss von 4- oder 2-mm-Kabeln an 2- oder 4-mm-Ausgangsbuchsen
Marke:  Cytiva 18-1129-58
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10117394
  • 140.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Anschluss von 4- oder2-mm-Kabeln an 2- oder 4-mm-Ausgangsbuchsen
  • Zugelassen für 500 V relative Schutzerdung
  • folgenden Punkte hinzufügen
  • Anschluss der armierten Gerätekabel mit 4mm-Stecker an die 2-mm-Hochspannungsausgangsbuchsen mit dem 4-mm M/2mm F-Adaptersatz
  • Anschluss der armierten Gerätekabel mit 2-mm-Stecker an armierte 4-mm-Ausgangsbuchsen mit 2mm M/4mm F-Adaptersatz
  • 2-mm-Stecker-/4-mm-Buchsenadapter: Zum Anschluss armierter Gerätekabel mit 2-mm-Stecker an armierte 4-mm-Ausgangsstecker
  • 4-mm-Stecker-/2-mm-Buchsenadapter: Zum Anschluss armierter Gerätekabel mit 4-mm-Stecker an 2-mm-Hochspannungsausgangsbuchsen
Die Ausgangsleistung darf max ±500 V über der Schutzerdung liegen. Dies bedeutet eine maximale Einstellung von 1000 V bei einer symmetrischen Ausgangsleistung zur Schutzerdung und von 500 V bei einem Stromanschluss an die Schutzerdung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Das Produkt erfüllt gültige Richtlinien und Normen, wenn es innerhalb der im Benutzerhandbuch angegebenen Bedingungen verwendet wird. Das Produkt muss auch in dem von Cytiva gelieferten Zustand verwendet werden und darf nur an andere CE-markierte Cytiva Produkte angeschlossen werden
Verbindung von umhüllten 2 mm männlichen Gerätesteckerkabeln mit 4 mm umhüllten Ausgangssteckern
Adapterset