Learn More
Cytiva Netzteiladapter
Anschluss von 4- oder 2-mm-Kabeln an 2- oder 4-mm-Ausgangsbuchsen
Marke: Cytiva 18-1129-59
Beschreibung
- Anschluss von 4- oder2-mm-Kabeln an 2- oder 4-mm-Ausgangsbuchsen
- Zugelassen für 500 V relative Schutzerdung
- folgenden Punkte hinzufügen
- Anschluss der armierten Gerätekabel mit 4mm-Stecker an die 2-mm-Hochspannungsausgangsbuchsen mit dem 4-mm M/2mm F-Adaptersatz
- Anschluss der armierten Gerätekabel mit 2-mm-Stecker an armierte 4-mm-Ausgangsbuchsen mit 2mm M/4mm F-Adaptersatz
- 2-mm-Stecker-/4-mm-Buchsenadapter: Zum Anschluss armierter Gerätekabel mit 2-mm-Stecker an armierte 4-mm-Ausgangsstecker
- 4-mm-Stecker-/2-mm-Buchsenadapter: Zum Anschluss armierter Gerätekabel mit 4-mm-Stecker an 2-mm-Hochspannungsausgangsbuchsen
Die Ausgangsleistung darf max ±500 V über der Schutzerdung liegen. Dies bedeutet eine maximale Einstellung von 1000 V bei einer symmetrischen Ausgangsleistung zur Schutzerdung und von 500 V bei einem Stromanschluss an die Schutzerdung.
Spezifikation
Das Produkt erfüllt gültige Richtlinien und Normen, wenn es innerhalb der im Benutzerhandbuch angegebenen Bedingungen verwendet wird. Das Produkt muss auch in dem von Cytiva gelieferten Zustand verwendet werden und darf nur an andere CE-markierte Cytiva Produkte angeschlossen werden | |
Verbindet ummantelte Geräteleitungen mit 4 mm-Stecker mit 2 mm-Hochspannungsausgangsanschlüssen | |
Adaptersatz |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.