Learn More
Kalium, fest, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311398
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalium, fest, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311398
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11311398
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010299.03
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-09-7
Summenformel K
Molekulargewicht (g/mol) 39.10
MDL-Nummer MFCD00133776
InChI-Schlüssel ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atomMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC-Name Kalium
SMILES [K]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium
Farbe Silber
Aussehen Silver colored solid
Prozentgehaltsbereich 99.95%
Menge 1 g
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN22J002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number010299.03,010299.06
ChargennummerN21J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number010299.03,010299.06
ChargennummerR23I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2022 Catalog Number010335.A1,010299.03,010299.06
ChargennummerR02I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog Number010335.A1,010299.03,010299.06
ChargennummerF06T014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010335.A1,010299.03,010299.06
Name des Produkts
Kalium, fest, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >