Learn More
Kalium, fest, 99% (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15412467
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalium, fest, 99% (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412467
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15412467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045842.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-09-7 | K | 39.10 g/mol
Potassium combines under pressure with silver metal to form 2 new compounds: K2Ag and K3Ag. This chemical is important in neuron (brain and nerve) function, and in influencing osmotic balance between cells and the interstitial fluid, with their distribution mediated in all animals (but not in all plants) by the so-called Na+/K+-ATPase pump. It is also used to prevent muscle contraction and the sending of all nerve impulses in animals through action potentials. Potassium ion is a nutrient necessary for human life and health. It is used as reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-09-7
Summenformel K
Molekulargewicht (g/mol) 39.10
MDL-Nummer MFCD00133776
InChI-Schlüssel ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atomMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC-Name Kalium
SMILES [K]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2257
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Bruchsichere Ampullen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM17K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number045842.06,045842.03
ChargennummerR02I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number045842.06,045842.03
ChargennummerN21J020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number045842.03
ChargennummerX31I012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Catalog Number045842.06,045842.03
ChargennummerU17I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number045841.36,045842.03,045841.22
Name des Produkts
Kalium, fest, 99% (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >