Learn More
Kalium, 98 %, Brocken, in Mineralöl, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10210903
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalium, 98 %, Brocken, in Mineralöl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10210903
50 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Kunststoffflasche in Blechdose
Artikelnummer. 10210903
Marke: Thermo Scientific Acros 223860500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-09-7
Summenformel K
Molekulargewicht (g/mol) 39.10
MDL-Nummer MFCD00133776
InChI-Schlüssel ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC-Name Kalium
SMILES [K]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium
Farbe Grau
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel K
Menge 50 g
Fieser 01,905; 06,274; 12,400; 13,170; 14,308; 15,269
Merck Index 15, 7725
Formelmasse 39.1
Verpackung Kunststoffflasche
Form Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
ChargennummerA0463550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2024 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
ChargennummerA0458916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
ChargennummerA0453046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2023 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
ChargennummerA0449214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2023 Catalog Number223860500,223861000,223860100,223865000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium, cubes, stored in mineral oil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium
Name des Produkts
Kalium, 98 %, Brocken, in Mineralöl, Thermo Scientific Chemicals >