Learn More
Kaliumphosphat, tribasisch, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
34.87 CHF - 486.42 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7778-53-2 |
---|---|
Summenformel | K3O4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 212.27 |
MDL-Nummer | MFCD00036295 |
InChI-Schlüssel | LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321 |
PubChem CID | 62657 |
IUPAC-Name | Trikalium; Phosphat |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10463123
|
Thermo Scientific Acros
387680250 |
25 g | Kunststoffflasche |
34.87 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10573683
|
Thermo Scientific Acros
387685000 |
500 g | Kunststoffflasche |
66.83 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10349962
|
Thermo Scientific Acros
387680010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
110.55 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10379333
|
Thermo Scientific Acros
387680025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
222.11 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13498538
|
Thermo Scientific Acros
387680100 |
10 kg | Kunststofftrommel |
486.42 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7778-53-2 | |
212.27 | |
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K | |
62657 | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] |
K3O4P | |
MFCD00036295 | |
potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321 | |
Trikalium; Phosphat |
Spezifikation
Potassium phosphate, tribasic | |
Tribasic 97%, Anhydrous | |
Weiß | |
97% | |
K3PO4 | |
15,7781 | |
Solubility in water: 508g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] | |
212.27 | |
212.27 | |
Rein |
1340.0°C | |
7778-53-2 | |
Pulver, Granulate oder Stückchen | |
K3O4P | |
MFCD00036295 | |
potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321 | |
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K | |
Trikalium; Phosphat | |
62657 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-907-1
- Potassium phosphate tribasic
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.