Learn More
Kaliumphosphat, tribasisch, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium phosphate, tribasic |
Schmelzpunkt | 1340.0°C |
Namenshinweis | Tribasic 97%, Anhydrous |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver, Granulate oder Stückchen |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | K3PO4 |
Merck Index | 15,7781 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 508g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium phosphate tribasic
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumphosphat, tribasisch, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur