Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch,99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13256319
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumphosphat, dibasisch,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13256319
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 13256319
Marke: Thermo Scientific Acros 447362500
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, dibasic
Schmelzpunkt 340.0°C
CAS 7758-11-4
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel HK2O4P
Strukturformel K2HPO4
Merck Index 15,7779
Synonym dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Löslichkeitsinformationen Clear colorless
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 174.18
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formelmasse 174.18
Reinheit (%) 99%
Güte HPLC
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number447362500
ChargennummerA0463880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number447362500
ChargennummerA0457641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog Number447362500
ChargennummerA0452700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2023 Catalog Number447362500
ChargennummerA0397481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number447362500
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumphosphat, dibasisch,99 %, Thermo Scientific Chemicals >