Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium phosphate, dibasic |
Schmelzpunkt | 340.0°C |
Farbe | Weiß |
pH | 8.5 to 9.6 (5% soln. at 20°C) |
Physikalische Form | Feines Kristallpulver |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | K2HPO4 |
Merck Index | 15,7779 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumphosphat, dibasisch, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur