Learn More
Kaliumphosphat, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.265 g/mol
102.00 CHF - 664.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7778-53-2 |
---|---|
Summenformel | K3O4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 212.265 |
MDL-Nummer | MFCD00036295 |
InChI-Schlüssel | LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321 |
PubChem CID | 62657 |
IUPAC-Name | Trikalium; Phosphat |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11378708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041587.30 |
250 g |
102.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11398708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041587.A1 |
1 kg |
228.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11388708
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041587.A7 |
5 kg |
664.00 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7778-53-2 | |
212.265 | |
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K | |
62657 | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] |
K3O4P | |
MFCD00036295 | |
potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321 | |
Trikalium; Phosphat |
Spezifikation
Potassium phosphate, anhydrous | |
7778-53-2 | |
97% | |
MFCD00036295 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol. | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+] | |
212.265 | |
212.27 | |
2.564 g/mL |
1340°C | |
granular | |
K3O4P | |
potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321 | |
LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K | |
Trikalium; Phosphat | |
62657 | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
P261-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P501c
Gehäuse H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 231-907-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TC8450000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
- Potassium phosphate, anhydrous
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Phosphoric acid, tripotassium salt