Learn More
Kaliumjodid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10386380
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumjodid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10386380
1 kg, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10386380
Marke: Fisher Chemical P/5880/60
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Siedepunkt 1330 °C
Schmelzpunkt 680 °C
CAS 7681-11-0
Farbe Weiß
pH 6 bis 8
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel IK
MDL-Nummer 11405
Synonym Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
IUPAC-Name Kalium; Iodid
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formelmasse 166 mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1 mmHg 745
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kaliumiodid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumjodid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >