Learn More
Kaliumjodid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10793801
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumjodid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Código de producto. 10793801 Tienda Fisher Chemical Productos
250 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
250 g
500 g
3 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 10793801
Marke: Fisher Chemical P/5880/50
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
IK, CAS-Nummer-7681-11-0, kali iodid, asmofug e, thyro-Block, pima, Kaliummonojodid, Knollid, Kisol, Kaliumjodid, Kaliumjodid KI, Kaliumjodid, 500 g, 1330 Grad C, CHEBI:8346, Weiß, 166 g/mol, NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, Kalium;Jodid, 680 Grad C, 11405, 166.003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer 11405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Siedepunkt 1330 °C
Schmelzpunkt 680 °C
Farbe Weiß
pH 6 bis 8
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 166 mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Dampfdruck 1 mmHg 745
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kaliumiodid
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Schädigt die Organe.
Consejos de prudencia
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Kaliumjodid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado