Learn More
Kaliumiodid, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357347
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumiodid, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357347
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11357347
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011601.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Verwendung in fotografischen Emulsionen, in der analytischen Chemie, als Futtterzusatzmittel
It is both a source of iodide and a mild reducing agent. It is used as a component in the electrolyte of dye sensitized solar cells. In the field of synthetic organic chemistry, it is used in the preparation of alkyl or aryl iodo compounds. It is employed as a nucleophilic catalyst in the alkylations with alkyl bromide, chloride, tosylate and mesylate. In the presence of acid it forms hydroiodic acid, which is a strong reducing agent. It is useful in producing Lugol’s solution (or Lugol’s iodine) which finds many applications including starch testing, gram stains, and etching of gold surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1330°C
Chemischer Name oder Material Potassium iodide
Schmelzpunkt 681°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form granular
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.0% min
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,glycerol,and acetone. Slightly soluble in ether,and ammonia.
Formelmasse 166.01
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.677
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystalline powder
Dampfdruck 1.33 hPa (1mm Hg)
Dichte 3.12
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN06L004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number011601.22,011601.A3,011601.36
ChargennummerM21L044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number011601.22,011601.A3,011601.36
ChargennummerZ02K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number011601.22,011601.A3,011601.36
ChargennummerX17K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number011601.22,011601.A3,011601.36
ChargennummerW05K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2024 Catalog Number011601.22,011601.A3,011601.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodide
Name des Produkts
Kaliumiodid, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >