Learn More
Kaliumjodid, ACS-Reagenz, Granulat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10647381
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumjodid, ACS-Reagenz, Granulat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647381
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 10647381
Marke: Thermo Scientific Acros 418265000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1330.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium iodide
Schmelzpunkt 680.0°C
Namenshinweis granular
Farbe Weiß
pH 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle oder Granulat
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel KI
Fieser 06,227; 11,440
Merck Index 15, 7764
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
Formelmasse 166
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (150°C, 6 hrs)
Dampfdruck 1mmHg at 745°C
Dichte 3.13
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number418260010,418260050,418265000
ChargennummerA0467208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number418260010,418260050,418265000
ChargennummerB0155439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number418260010,418260050,418265000
ChargennummerB0155439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number418260010,418260050,418265000
ChargennummerB0155758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number418260010,418260050,418265000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    30
    Stunden
    1
    Minuten
    8
    Sekunden
    19
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Name des Produkts
Kaliumjodid, ACS-Reagenz, Granulat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >