Learn More
Kaliumiodid, 99 %, reinst, Pellets, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
53.20 CHF - 2145.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10267523
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196731000
100 g Glasflasche
53.20 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10082610
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196735000
500 g Glasflasche
184.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10551451
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196730025
2.5 kg Kunststoffflasche
547.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11964211
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196730100
10 kg Kunststofftrommel
2145.00 CHF
10 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Kaliumiodid, 99 %, reinst, Pellets, Thermo Scientific Chemicals