Learn More
Kaliumjodid, ACS-Reagenz, Granulat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10297373
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumjodid, ACS-Reagenz, Granulat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10297373
5 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 10297373
Marke: Thermo Scientific Acros 418260050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1330.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium iodide
Schmelzpunkt 680.0°C
Namenshinweis granular
Farbe Weiß
pH 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle oder Granulat
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel KI
Fieser 06,227; 11,440
Merck Index 15, 7764
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 166
Formelmasse 166
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (150°C, 6 hrs)
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 1mmHg at 745°C
Dichte 3.13
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number418260010,418260050,418265000
ChargennummerA0467208 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number418260010,418260050,418265000
ChargennummerB0155439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number418260010,418260050,418265000
ChargennummerB0155439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number418260010,418260050,418265000
ChargennummerB0155758 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number418260010,418260050,418265000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Kaliumjodid, ACS-Reagenz, Granulat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >