Learn More
Kaliumiodid, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10174943
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumiodid, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10174943
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10174943
Marke: Thermo Scientific Acros 373650025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1330.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium iodide
Schmelzpunkt 680.0°C
Farbe Braun bis weiß
pH 6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Flocken oder Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Strukturformel KI
Fieser 06,227; 11,440
Merck Index 15, 7764
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Formelmasse 166
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.2 % max. (150°C, 6 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 3.13
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerBS24/039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number373655000,373651000,373650025
Chargennummer2402144 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number373655000,373651000,373650025
Chargennummer2498832 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number373655000,373651000,373650025
Chargennummer2417628 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number373655000,373651000,373650025
Chargennummer2493232 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number373655000,373651000,373650025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Kaliumiodid, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals >