Learn More
Kaliumhydroxid, ACS, 85 % min., K2CO3, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336808
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumhydroxid, ACS, 85 % min., K2CO3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336808
2 kg
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Artikelnummer. 11336808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013451.A3
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Verwendung in der Seifenherstellung, beim Bleichen, als Elektrolyt
In soap manufacture, in bleaching, as an electrolyte, as an absorbent, in dyestuffs, in liquid fertilizer, in electroplating, as a reagentPotassium hydroxide acts as a precursor for most of the soft and liquid soaps, and for numerous potassium-containing chemicals. It is widely used in the manufacture of detergents, fertilizer, rayon, paper, dyestuffs, various drugs, drug intermediates, fine chemicals, and petroleum products. In the field of organic chemistry, potassium hydroxide acts as a base, and is used in the synthesis of several organic compounds. Further, it finds application as an electrolyte in alkaline batteries, which are based on nickel-cadmium, nickel-hydrogen and manganese dioxide-zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1320°C to 1324°C
Chemischer Name oder Material Potassium Hydroxide
Schmelzpunkt 360°C
Namenshinweis For ACS analysis; Usually contains 10-15% water
Farbe Weiß
Physikalische Form Pellets
Menge 2 kg
Prozentgehaltsbereich 85% min.
UN-Nummer 1813
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,and glycerol. Slightly soluble in ether.
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
Formelmasse 56.11
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Aussehen White pellets
Dampfdruck 0.13 hPa at 611°C.
Dichte 2.044 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN04L011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18
ChargennummerM13L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18
ChargennummerZ10K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18
ChargennummerW03K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18
ChargennummerU27K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18
Name des Produkts
Kaliumhydroxid, ACS, 85 % min., K2CO3, Thermo Scientific Chemicals >