Learn More
Kaliumhydroxid, ACS, 85 % min., K2CO3, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
In soap manufacture, in bleaching, as an electrolyte, as an absorbent, in dyestuffs, in liquid fertilizer, in electroplating, as a reagentPotassium hydroxide acts as a precursor for most of the soft and liquid soaps, and for numerous potassium-containing chemicals. It is widely used in the manufacture of detergents, fertilizer, rayon, paper, dyestuffs, various drugs, drug intermediates, fine chemicals, and petroleum products. In the field of organic chemistry, potassium hydroxide acts as a base, and is used in the synthesis of several organic compounds. Further, it finds application as an electrolyte in alkaline batteries, which are based on nickel-cadmium, nickel-hydrogen and manganese dioxide-zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1320°C to 1324°C |
Chemischer Name oder Material | Potassium hydroxide |
Schmelzpunkt | 360°C |
Namenshinweis | For ACS analysis; Usually contains 10-15% water |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pellets |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 85% min. |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,and glycerol. Slightly soluble in ether. |
IUPAC-Name | Kalium; Hydroxid |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N04L011 | Analysenzertifikat | 06/02/2025 | 013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18 |
M13L010 | Analysenzertifikat | 15/01/2025 | 013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18 |
Z10K030 | Analysenzertifikat | 11/12/2024 | 013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18 |
W03K002 | Analysenzertifikat | 11/09/2024 | 013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18 |
U27K034 | Analysenzertifikat | 11/09/2024 | 013451.A9,013451.A3,013451.36,013451.18 |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium hydroxide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium hydroxide