Learn More
Kaliumhydroxid, 30 % w/v wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351568
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumhydroxid, 30 % w/v wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351568
1 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Artikelnummer. 11351568
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010979.K2
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Potassium hydroxide acts as the precursor for most of the soft and liquid soaps, and for numerous potassium-containing chemicals. It is widely used in the manufacture of detergents, fertilizer, rayon, paper, dyestuffs, various drugs, drug intermediates, fine chemicals, and petroleum products. In the field of organic chemistry, potassium hydroxide acts as a base, and is used in the synthesis of several organic compounds. Further it finds application as an electrolyte in alkaline batteries, which are based on nickel-cadmium, nickel-hydrogen and manganese dioxide-zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydroxide
Farbe Farblos
Namenshinweis 30% w/v aqueous solution
Dichte 1.28
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
Menge 1 L
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Formelmasse 56.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Kaliumhydroxid wasserfrei:30,0%; Wasser:70,0%
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM16L532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number010979.K2,010979.AP
ChargennummerW27K511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number010979.K2,010979.AP
ChargennummerW26K509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number010979.K2,010979.AP
ChargennummerR23K505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number010979.K2,010979.AP
ChargennummerN15K527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number010979.K2,010979.AP
Name des Produkts
Kaliumhydroxid, 30 % w/v wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >